Merck
578126
Sigma-Aldrich
Acetamide-2,2,2-d3
99 atom % D
別名:
2,2,2-Trideuterioacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CONH2
CAS番号:
分子量:
62.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3
InChI Key
DLFVBJFMPXGRIB-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
578126-BULK:
578126-VAR:
578126-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)