Merck
577952
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OtBu-15N
98 atom % 15N
別名:
L-Aspartic-15N acid, N-Fmoc, 1−tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(15NH-Fmoc)CO2C(CH3)3
分子量:
412.44
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(C[C@H]([15NH]C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)C(CC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)13-21(26)20(12-22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1/i25+1
InChI Key
PUNKRZNOUPSOSL-HWAMHAJJSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)