About This Item
化学式:
H2C=CH13CONH2
CAS番号:
分子量:
72.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
テクニック
protein expression: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[13C](=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i3+1
InChI Key
HRPVXLWXLXDGHG-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
577820-VAR:
577820-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)