Merck
586641
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-13C3
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
別名:
2-Propenenitrile-1,2,3-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H213C=13CH13CN
CAS番号:
分子量:
56.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
bp
77 °C (lit.)
mp
-83 °C (lit.)
密度
0.850 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH2]=[13CH][13C]#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
NLHHRLWOUZZQLW-VMIGTVKRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-4.99 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
586641-BULK:
586641-VAR:
586641-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)