Merck
572470
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl2NO
CAS番号:
分子量:
176.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
75-79 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1c(Cl)cncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H
InChI Key
RBFNWOINNIOZKR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
572470-BULK:
572470-VAR:
572470-1G:
572470-5G:
試験成績書(COA)