Merck
644315
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-4-ピリジンカルボアルデヒド
97%
別名:
3-フルオロイソニコチンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4FNO
CAS番号:
分子量:
125.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5170 (lit.)
bp
70 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.2550 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccncc1F
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
InChI Key
KLKQXQXSZCNWLZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
644315-BULK:
644315-1G:
644315-5G:
644315-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)