Merck
57110
Sigma-Aldrich
Indium(III) chloride hydrate
~39% indium basis, 2-3 mol/mol water
別名:
トリクロロインジウム, 三塩化インジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
InCl3 · aq
CAS番号:
分子量:
221.18 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: indium
reagent type: catalyst
濃度
~39% In
不純物
2-3 mol/mol water
SMILES記法
O.Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
KYCHGXYBBUEKJK-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
多用な有機変換に用いる試薬/触媒です。例えば、アルデヒド、ケトンおよびキノンのアリル化、Diels-Alder反応、アルドール反応、Michael反応、還元的Friedel-Crafts反応。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
57110-50G:4548174014363
57110-VAR:
57110-BULK:
57110-10G:4548174014356
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reddy, B. G.; Kumareswaran, R. et al.
Tetrahedron Letters, 41, 10333-10333 (2000)
Loh, T.-P.; Li, X.-R.,
Angewandte Chemie (International Edition in English), 36, 980-980 (1997)
Chapman, C. J.; Frost, C. G. et al.
Tetrahedron Letters, 42, 773-773 (2001)
S Kobayashi et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 6(19), 3491-3494 (2000-11-10)
Group 3-15 metal chlorides (Lewis acids) were classified on the basis of activity and aldehyde- and aldimine-selectivity in an addition reaction of a silyl enol ether. Based on the experimental results, metal chlorides (Lewis acids) were classified as follows: A
Naveen Mulakayala et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(15), 5063-5066 (2012-07-04)
A convenient and practical methodology for the synthesis of 2-aryl quinazolin-4(3H)-ones by the condensation of o-aminobenzamides with aromatic aldehydes under mild conditions using catalytic InCl(3) with good yields and high selectivities. This method has been extended for the synthesis of