アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
bp
102-103 °C/13 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
密度
0.834 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
InChI Key
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
570958-5G-BULK:
570958-1G:
570958-BULK:
570958-10G-BULK:
570958-1G-BULK:
570958-10G:
570958-5G:
570958-VAR:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
570958-1G | 4061832597447 |
570958-10G | 4061833548493 |
570958-5G | 4061833548509 |