Merck
569240
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロ-6-メチルアニリン
97%
別名:
2-アミノ-3,5-ジクロロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
176.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
42-46 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI Key
UAISVUGQLKXPFF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
569240-5G:
569240-VAR:
569240-BULK:
569240-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)