Merck
568155
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,-テトラメチル-2-フェニルスルファニルメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SCH2BC2O2(CH3)4
CAS番号:
分子量:
250.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5280 (lit.)
bp
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(CSc2ccccc2)OC1(C)C
InChI
1S/C13H19BO2S/c1-12(2)13(3,4)16-14(15-12)10-17-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,10H2,1-4H3
InChI Key
DGPGLPBMZOKGON-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4,4,5,5,-Tetramethyl-2-phenylsulfanylmethyl-1,3,2-dioxaborolane is used to prepare aryl/heteroaryl derivatives via the formation of C-C and C-hetero bonds.
It can also be used as:
  • A starting material in the synthesis of α-aminoboronic acids as serine proteases inhibitors.
  • A substrate in the coupling reactions with carbonyl compounds under Ir-catalyzed photoredox conditions.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
568155-BULK:
568155-5G:
568155-1G:
568155-25G:
568155-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)