Merck
568147
Sigma-Aldrich
ビニルボロン酸ジブチルエステル
97%
別名:
Dibutoxyvinylborane, Dibutyl B-ethenylboronate, Dibutyl vinylboronate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHB(OCH2CH2CH2CH3)2
CAS番号:
分子量:
184.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
含みます
2-3 wt. % phenothiazine as stabilizer (prevents polymerizing)
屈折率
n20/D 1.4180 (lit.)
bp
35-40 °C/0.1 atm (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCOB(OCCCC)C=C
InChI
1S/C10H21BO2/c1-4-7-9-12-11(6-3)13-10-8-5-2/h6H,3-5,7-10H2,1-2H3
InChI Key
JQKJEPJLCSCBGW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ビニル化反応の試薬として用いられているほか、鈴木カップリング反応に用いられています
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
153.0 °F
引火点(℃)
67.2 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
568147-1G:4548174005675
568147-VAR:
568147-BULK:
568147-5G:4548174005682
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Organometallic Chemistry, 398, 53-57 (1990)
Journal of the American Chemical Society, 122, 58-58 (2000)