Merck
565342
Sigma-Aldrich
4-アミノ-2,6-ジクロロピリジン
97%
別名:
2,6-ジクロロ-4-アミノピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4Cl2N2
CAS番号:
分子量:
163.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
169-173 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
InChI Key
WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
565342-VAR:
565342-1G:
565342-BULK:
565342-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)