Merck
564974
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-ethoxy-2-hydroxybenzoate
95%
別名:
Ethyl 2-ethoxy-6-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
60 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1c(O)cccc1OCC
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-7-5-6-8(12)10(9)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
RWBODKGPEZVFRX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
564974-BULK:
564974-1G:
564974-5G:
564974-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)