Merck
563013
Sigma-Aldrich
6-ブロモ-1,3-ベンゾジオキソール-5-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
6-ブロモピペロナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H2BrCHOCH2O2
CAS番号:
分子量:
229.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
128-132 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc2OCOc2cc1Br
InChI
1S/C8H5BrO3/c9-6-2-8-7(11-4-12-8)1-5(6)3-10/h1-3H,4H2
InChI Key
CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde can be synthesized by subjecting, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde to bromination.
アプリケーション
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde may be used to synthesize, 2H-indazoles and 2-allyl-N-[(6-bromobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methyl]aniline
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
563013-VAR:
563013-50G:
563013-BULK:
563013-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
?Facile derivatization of 1, 3-benzodioxole-5-carboxaldehyde and their
antimicrobial activities?
Ogunjobi KJ and Lajide L et al.
Journal of Natural Products and Biomedical Research, 1(2) (2015)
"Consecutive Condensation, C?N and N?N Bond Formations: A Copper-Catalyzed One-Pot Three-Component Synthesis of 2 H-Indazole"
Kumar RM, et al.
Organic Letters, 13(13), 3542-3545 (2011)
"Synthesis of Substituted Tetrahydroindoloisoquinoline Derivatives via
Intramolecular Pd-Catalyzed Alkene Carboamination Reactions"
Alicea J and Wolfe PJ
The Journal of Organic Chemistry, 79(9), 4212-4217 (2014)