Merck
594423
Sigma-Aldrich
2,2-ジフルオロ-5-ホルミルベンゾジオキソール
97%
別名:
2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソール-5-カルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4F2O3
CAS番号:
分子量:
186.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5000 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
密度
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc2OC(F)(F)Oc2c1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-2-1-5(4-11)3-7(6)13-8/h1-4H
InChI Key
GGERGLKEDUUSAP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
594423-1G:
594423-BULK:
594423-5G:
594423-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)