安全性情報
553530
Sigma-Aldrich
Octyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 12% carbon loading
別名:
C8 silica gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.22
標識化の程度
12% carbon loading
品質水準
表面積
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
553530-100G:
553530-10G:
553530-BULK:
553530-VAR:
553530-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)