Merck
546569
Sigma-Aldrich
1,1-ビス(ヒドロキシメチル)シクロプロパン
90%
別名:
シクロプロパンジメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2)2C3H4
CAS番号:
分子量:
102.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.4700 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCC1(CO)CC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2
InChI Key
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
546569-1G:
546569-BULK:
546569-5G:
546569-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)