Merck
543055
Sigma-Aldrich
エチル 1-シアノ-1-シクロプロパンカルボキシラート
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCC3H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
密度
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
nitrile
SMILES記法
CCOC(=O)C1(CC1)C#N
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7/h2-4H2,1H3
InChI Key
FDZLCIITHLSEQK-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate (ethyl 1-cyanocyclopropanecarboxylate) is an alkyl 1-cyanocyclopanecarboxylate. It can be prepared by reacting ethyl cyanoacetate, 1,2-dibromoethane, potassium carbonate and DMSO.
アプリケーション
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate may be used as a monomer in the preparation of poly(ethyl trimethylene-1-cyano-1-carboxylate)s.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
543055-1G:4548173168388
543055-5G:4548173168395
543055-VAR:
543055-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anionic ring-opening polymerization of alkyl 1-cyanocyclopropanecarboxylates
Kagumba LC and Penelle J.
Macromolecules, 38.11, 4588-4594 (2005)