Merck
542229
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3′,4′-ジメトキシベンジル
97%
別名:
1-(2-クロロフェニル)-2-(3,4-ジメトキシフェニル)エタン-1,2-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4(CO)2C6H3(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
304.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
119-123 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C16H13ClO4/c1-20-13-8-7-10(9-14(13)21-2)15(18)16(19)11-5-3-4-6-12(11)17/h3-9H,1-2H3
InChI Key
ULVSCSFZMZRZHJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
詳細
2-Chloro-3′,4′-dimethoxybenzil (CDMB, o-chlorobenzveratroin) is a specific inhibitor of human carboxylesterase-2 (hCE-2).
アプリケーション
2-Chloro-3′,4′-dimethoxybenzil (2-Chloro-3,4-dimethoxybenzil) may be used in the synthesis of 2-(2-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)quinoxaline and 3-(2-chlorophenyl)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-2,5-diphenylcyclopenta-2,4-dienone.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
542229-VAR:
542229-500G:
542229-BULK:
542229-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mixed benzoins. Ix. Meso chloro derivatives.
Buck JS and Ide WS.
Journal of the American Chemical Society, 54(11), 4359-4365 (1932)
Microwave-Assisted Synthesis of Functionalized Shvo-Type Complexes.
Cesari C, et al.
Organometallics, 33(11), 2814-2819 (2014)
2-(2-Chlorophenyl)-3-(3, 4-dimethoxyphenyl) quinoxaline.
Cantalupo SA, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(8), o2184-o2184 (2010)
Quan-Gang Zhu et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(3), 532-536 (2007-03-03)
There is increasing evidence that epidermal carboxylesterase may be involved in the stereoselective hydrolysis of prodrugs in percutaneous absorption. The present study was designed to evaluate the stereoselective characteristics and mechanisms of ketoprofen ethyl ester hydrolysis by epidermal carboxylesterase expressed