Merck
541575
Sigma-Aldrich
2,4-ジアミノ-6-(ヒドロキシメチル)プテリジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N6O ·HCl
CAS番号:
分子量:
228.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
220 °C (lit.)
品質水準
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Cl[H].Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1
InChI
1S/C7H8N6O.ClH/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4;/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13);1H
InChI Key
XZHMPUJCSYVIQL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
プロドラッグの合成に関与する反応剤
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine hydrochloride may be used in the synthesis of 6-bromomethyl-pteridine-2,4-diamine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
541575-BULK:
541575-25G:
541575-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Genbin Shi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(1), 47-57 (2011-12-16)
6-Hydroxymethyl-7,8-dihydropterin pyrophosphokinase (HPPK), a key enzyme in the folate biosynthetic pathway, catalyzes the pyrophosphoryl transfer from ATP to 6-hydroxymethyl-7,8-dihydropterin. The enzyme is essential for microorganisms, is absent from humans, and is not the target for any existing antibiotics. Therefore, HPPK