Merck
541451
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylnaphthalene)
average Mw ~30,000, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C10H7)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
分子量
average Mw ~30,000
転移温度
Tm 148 °C (DSC)
SMILES記法
C=Cc1cccc2ccccc12
InChI Key
IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Used to measure optical Kerr effect. Also used as an efficient hole transporter.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
541451-VAR:
541451-BULK:
541451-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
541451-1G4061826706220