Merck
181250
Sigma-Aldrich
ポリアセナフチレン
average Mw 5,000-10,000, powder
別名:
Acenaphthylene polymer, Oligoacenaphthylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
powder
分子量
average Mw 5,000-10,000
転移温度
Tg 214 °C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
181250-VAR:
181250-BULK:
181250-5G:
181250-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)