Merck
641227
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-di(3′,7′-dimethyloctyl)phenylene-1,4-ethynylene)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
溶解性
chlorinated solvents: soluble
toluene: soluble
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
共役ポリマーです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
641227-BULK:
641227-VAR:
641227-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)