Merck
539430
Sigma-Aldrich
シクロヘキサノンジエチルケタール
97%
別名:
1,1-ジエトキシシクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O2
CAS番号:
分子量:
172.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4360 (lit.)
bp
76-78 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
SMILES記法
CCOC1(CCCCC1)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-11-10(12-4-2)8-6-5-7-9-10/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
MWUDABUKTZAZCX-UHFFFAOYSA-N
詳細
シクロヘキサノンジエチルケタール(1,1- ジエトキシシクロヘキサン)は、1,3,2-ベンゾキサボロール[カテコールボラン(CB)]と反応して対応するエーテルを形成します。この化合物は気相で熱除去反応を受けて1-エトキシシクロヘキセンとエタノールを生成します。
アプリケーション
シクロヘキサノンジエチルケタールは1- エトキシシクロヘキセンの調製に使用することができます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
140.0 °F
引火点(℃)
60 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
539430-VAR:
539430-BULK:
539430-50ML:
539430-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Felix Rosas et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(2), 846-854 (2011-12-22)
The gas-phase thermal elimination of 2,2-diethoxypropane was found to give ethanol, acetone, and ethylene, while 1,1-diethoxycyclohexane yielded 1-ethoxycyclohexene and ethanol. The kinetics determinations were carried out, with the reaction vessels deactivated with allyl bromide, and the presence of the free
Ozonolysis-reductive amination of olefins.
Pollart KA and Miller RE.
The Journal of Organic Chemistry, 27(7), 2392-2394 (1962)
Reactions of Enol Ethers with Carbenes. V. Rearrangements of Dihalocyclopropanes Derived from Six-, Seven-, and Eight-Membered Cyclic Enol Ethers1.
Parham WE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 87(2), 321-328 (1965)
Catecholborane (1, 3, 2-benzodioxaborole). A versatile reducing agent.
Kabalka GW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42(3), 512-517 (1977)