Merck
458597
Sigma-Aldrich
シクロヘキサノンジメチルケタール
99%
別名:
1,1-ジメトキシシクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
83 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
SMILES記法
COC1(CCCCC1)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-9-8(10-2)6-4-3-5-7-8/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
XPIJMQVLTXAGME-UHFFFAOYSA-N
詳細
シクロヘキサノンジメチルケタールは、トリメチルシリルトリフレートの存在下でトリメチルシランと反応して、対応するエーテルを生成します。また、インジウムの存在下でアリル化およびプロパルギル化されて、それぞれ対応するホモアリルアルコールまたはホモプロパルギルアルコールを生成します。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
458597-10ML:
458597-BULK:
458597-50ML:
458597-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Ogata et al.
Journal of medicinal chemistry, 30(6), 1054-1068 (1987-06-01)
To find orally active antifungal agents, novel imidazolyl- and 1,2,4-triazolylpropanolones I and related compounds II-IV were synthesized. Compounds I were derived from ketones V (method A), alpha-diketone IX (method B), alpha-hydroxy ketones X (method C), alpha-chloro ketone XII (method D)
Preparation of ketone acetals from linear ketones and alcohols.
Lorette NB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 24(11), 1731-1733 (1959)
Indium mediated allylation and propargylation reactions of dimethyl acetals and ketals.
Kwon JS, et al.
Tetrahedron Letters, 42(10), 1957-1959 (2001)
Trimethysilyl triflate in organic synthesis
Noyori R, et al.
Tetrahedron, 37(23, 3899-3910 (1981)
Sebastian Krickl et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(35), 23773-23780 (2017-07-01)
In this contribution, we (i) link the mesoscopic structuring of the binary structured solvent mixture H