About This Item
化学式:
ClOC(CH2)8COCl
CAS番号:
分子量:
239.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-843-4
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
有効性
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
161 °C/19 hPa
mp
-5 °C
転移温度
flash point 113 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(=O)CCCCCCCCC(=O)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI Key
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体