Merck
538698
Sigma-Aldrich
3′-(トリフルオロメチル)プロピオフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4COCH2CH3
CAS番号:
分子量:
202.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4620 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
密度
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CCC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-4-3-5-8(6-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
UBTPNKXHYILGJU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
538698-5G:
538698-1G:
538698-VAR:
538698-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)