Merck
595047
Sigma-Aldrich
2,4-ジフルオロ安息香酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6F2O2
CAS番号:
分子量:
172.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4840 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
密度
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI Key
YQUHULOBTDYMAG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
595047-VAR:
595047-BULK:
595047-5G:
595047-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)