Merck
D57507
Sigma-Aldrich
3,5-ジクロロ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
191.01
Beilstein:
2044776
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
184-187 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D57507-BULK:
D57507-25G:
D57507-5G:
D57507-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)