Merck
535850
Sigma-Aldrich
ビス(オクタデシル)ヒドロキシルアミン
powder, 65%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)17]2NOH
CAS番号:
分子量:
537.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
濃度
65%
mp
96-99 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75NO/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37(38)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-36H2,1-2H3
InChI Key
ITUWQZXQRZLLCR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
紫外光安定剤。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
535850-VAR:
535850-BULK:
535850-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)