安全性情報
534862
Sigma-Aldrich
Amano Acylase
≥30,000 U/g, pH 8.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.22
比活性
≥30,000 U/g, pH 8.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
534862-BULK:
534862-VAR:
534862-10G:
534862-50G:
試験成績書(COA)