Merck
534854
Sigma-Aldrich
4-(ベンジルオキシ)ベンジルブロミド、ポリマー結合
extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g Br loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
4-(ブロモメチル)フェノキシメチルポリスチレン, Wang臭素化レジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.5-1.0 mmol/g Br loading
官能基
alcohol
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
534854-VAR:
534854-BULK:
534854-25G:
534854-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)