戻る
4-(ベンジルオキシ)ベンジルブロミド、ポリマー結合
ニックネーム:
4-(ブロモメチル)フェノキシメチルポリスチレン, Wang臭素化レジン
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
品質レベル
官能基
開裂条件
リンカー
鎖型
反応タイプ
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
534854
4-(ベンジルオキシ)ベンジルブロミド、ポリマー結合,
extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g Br loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene