Merck
534749
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)oxirane
96%
別名:
4-Bromostyrene oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BrO
CAS番号:
分子量:
199.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
bp
91-93 °C/2 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7BrO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
InChI Key
NNINSLOEPXEZOZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.0 °F - closed cup
引火点(℃)
38.89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
534749-VAR:
534749-5G:
534749-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)