Merck
534595
Sigma-Aldrich
4-(2-メトキシエチル)フェノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2)2C6H4OH
CAS番号:
分子量:
152.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
42-45 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
COCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI Key
FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-(2-メトキシエチル)フェノールは、メチルビニルエーテルと4-ブロモニトロベンゼンを反応させることで調製できます。
アプリケーション
4-(2-メトキシエチル)フェノールは、メトプロロールのメチルアナログ(MAM)の調製において使用される可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
534595-25G:
534595-500G:
534595-VAR:
534595-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ステアリン酸 analytical standard
Supelco
85679
ステアリン酸
パルミチン酸 analytical standard
Supelco
76119
パルミチン酸
A New Route to 4-(2-Methoxyethyl) Phenol Via Palladium-Catalysed Arylation of Methyl Vinyl Ether.
Hallberg A, et al.
Synthetic Communications, 15(13), 1131-1136 (1985)
Evidence that serine 304 is not a key ligand-binding residue in the active site of cytochrome P450 2D6.
Ellis SW, et al.
The Biochemical Journal, 345(3), 565-571 (2000)
Alfred Svan et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 51(3), 207-218 (2016-03-10)
Identification of degradation products from trace organic compounds, which may retain the biological activity of the parent compound, is an important step in understanding the long-term effects of these compounds on the environment. Constructed wetlands have been successfully utilized to
M Allaoua et al.
Journal of applied microbiology, 125(4), 1162-1174 (2018-05-18)
In vitro and in vivo studies were conducted to test a new carvacrol-based product designed to delay the carvacrol release so that it could reach the caeca of broiler chickens in order to control Campylobacter jejuni. Antimicrobial activity of carvacrol, a