Merck
534390
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-N-Fmoc-アミノ-L-プロリン
97%
別名:
(2S,4R)-N-(tert-ブトキシカルボニル)-4-N-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)アミノピロリジン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28N2O6
CAS番号:
分子量:
452.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −34°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
199 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-13-15(12-21(27)22(28)29)26-23(30)32-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t15-,21+/m1/s1
InChI Key
UPXRTVAIJMUAQR-VFNWGFHPSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
534390-VAR:
534390-1G:
534390-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.