Merck
8.51097
Sigma-Aldrich
6-Azido-hexanoic acid
Novabiochem®
別名:
6-Azido-hexanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11N3O2
CAS番号:
分子量:
157.17
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
oil
反応適合性
reaction type: click chemistry
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
InChI Key
JCORXJUUSVCJEP-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-Azido-hexanoic acid is a building block used to introduce a clickable azido group to amino group for use in click chemistry, protein labeling, peptide synthesis, and surface modifications.
アプリケーション
Recent applications of 6-azido-hexanoic acid involving click chemistry:
  • In the synthesis of cellulose-based click scaffolds.
  • In the functionalization of a novel ethynylzinc (II) phthalocyanine compound via click chemistry.
  • In the production of peptide microarrays via catalyst-free click chemistry.
アナリシスノート
Colour (visual): colorless to slight yellow to yellow
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3