Merck
533351
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH2ZnCl
CAS番号:
分子量:
260.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.991 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Zn]Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2.ClH.Zn/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
NEPYXTRQHMZQAE-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,6-Dichlorobenzylzinc chloride can be used as a substrate in the palladium-catalyzed synthesis of 1-phenyl-2,5-hexanedione derivatives using methyl vinyl ketone and carbon monoxide.
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
533351-BULK:
533351-VAR:
533351-50ML:4548173166964
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pd (0)-catalyzed conjugate addition of benzylzinc chlorides to α, β-enones in an atmosphere of carbon monoxide: Preparation of 1, 4-diketones
Yuguchi M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(3), 908-914 (2004)