Merck
497576
Sigma-Aldrich
3-クロロベンジル亜鉛クロリド 溶液
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2ZnCl
CAS番号:
分子量:
226.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
0.969 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Zn]Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl.ClH.Zn/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
VJWMZXWZIIUJNC-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
497576-BULK:
497576-VAR:
497576-50ML:4548173162850
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)