Merck
531227
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-13C2
99% (CP), 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CHO
CAS番号:
分子量:
46.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
protein expression: suitable
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.820 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1+1,2+1
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-ZDOIIHCHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
531227-1G-PW:
531227-VAR:
531227-BULK:
531227-500MG:
531227-5G:
531227-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)