About This Item
化学式:
(NH4)MgPO4 · xH2O
分子量:
137.31 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.997% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
O.[Mg++].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3N.H3O4P.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
InChI Key
DRMWBNMSWMDKLG-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
529354-VAR:
529354-50G:
529354-250G:
529354-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック