Merck
528013
Sigma-Aldrich
ジメチルジスルフィド
≥99%
別名:
DMDS, メチルジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SSCH3
CAS番号:
分子量:
94.20
Beilstein:
1730824
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.24 (vs air)
品質水準
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
>572 °F
expl. lim.
16 %
利用可能性
available only in EU
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
disulfide
SMILES記法
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
InChI Key
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Dimethyl disulfide can be used:
  • For the sulfidation of WS2 nanoparticles during the preparation of WS2/SBA15 mesoporous silica composite.
  • In the copper-catalyzed sulfenylation of 2,3-allenoic acids to afford 4-sulfenylated butenolides.
  • To synthesize various aryl sulfides by nickel-catalyzed thiolation of aryl iodides.
  • Along with triflic anhydride, as a promoter for glycosylation reaction.
  • In the copper-catalyzed 1,2-hydroxysulfenylation of alkenes to synthesize 1,2-acetoxysulfides.
  • In the synthesis of sulfur containing polycyclic aromatic hydrocarbons such as dibenzoannelated tetrathienoacene.
法的情報
Arkema社製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Upper respiratory tract
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
528013-VAR:
528013-5L:
528013-BULK:
528013-25ML:
528013-100ML:
528013-18L:
528013-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Copper-Catalyzed Sulfenylation, Sulfonylation, and Selenylation of 2, 3-Allenoic Acids with Disulfides or Diselenides.
Xin Y X, et al.
The Journal of Organic Chemistry (2018)
Alkyl-or arylthiolation of aryl iodide via cleavage of the S? S bond of disulfide compound by Nickel Catalyst and Zinc.
Taniguchi N
The Journal of Organic Chemistry, 69(20), 6904-6906 (2004)
Dibenzoannelated tetrathienoacene: synthesis, characterization, and applications in organic field-effect transistors.
Huang J, et al.
Organic Letters, 14(13), 3300-3303 (2012)
High loading of short WS2 slabs inside SBA-15: promotion with nickel and performance in hydrodesulfurization and hydrogenation.
Vradman L, et al.
J. Catal., 213(2), 163-175 (2003)
A New, Powerful Glycosylation Method: Activation of Thioglycosides with Dimethyl Disulfide? Triflic Anhydride.
Tatai J and Fugedi P
Organic Letters, 9(22), 4647-4650 (2007)