Merck
526134
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl glycidyl ether
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H20O2Si
CAS番号:
分子量:
188.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
密度
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1CO1
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-8-6-10-8/h8H,6-7H2,1-5H3
InChI Key
YANSSVVGZPNSKD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
tert-Butyldimethylsilyl glycidyl ether [tert-butyl-dimethyl-(oxiran-2-ylmethoxy)silane] can be synthesized from glycidol, via hydrolytic kinetic resolution (HKR) in the presence of R-(salen)Co complex and water.
アプリケーション
tert-Butyldimethylsilyl glycidyl ether may be used to synthesize (R/S)-1-benzylamino-3-(tert-butyldimethylsilyloxy)propan-2-ol and (2R/2S)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3-{[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl]amino}propan-2-ol.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
526134-10G:
526134-VAR:
526134-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Glycidol-and Sugar-Derived Bicyclic ?-and ?/d-Amino Acids for Peptidomimetic Design.
Danieli E, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(20), 4372-4381 (2005)
Practical access to highly enantioenriched C-3 building blocks via hydrolytic kinetic resolution.
Furrow ME, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(20), 6776-6777 (1998)