469785
ベンジルグリシジルエーテル
99%
別名:
(Benzyloxymethyl)oxirane, (±)-O-Benzylglycidol, 1-(Benzyloxy)-2,3-epoxypropane, 2-[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, 2-[[(Benzyloxy)methyl]oxy]oxirane, 3-(Benzyloxy)-1,2-epoxypropane, Glycidyl benzyl ether, [(Phenylmethoxy)methyl]oxirane
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.5170 (lit.)
bp
70-73 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(OCc1ccccc1)C2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2
InChI Key
QNYBOILAKBSWFG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
469785-VAR:
469785-BULK:
469785-5ML:
469785-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック