Merck
251747
Sigma-Aldrich
2-エチルヘキシルグリシジルエーテル
98%
別名:
2-エチルヘキシレングリシジルエーテル, 3-エポキシプロパン, グリシジル2-エチルヘキシルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22O2
CAS番号:
分子量:
186.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
60-62 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)COCC1CO1
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)7-12-8-11-9-13-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI Key
BBBUAWSVILPJLL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • N-(2-allyl-butyl ether)-O-carboxymethyl chitosanおよびN-(2-allyl-isooctyl ether)-O-carboxymethyl chitosanの溶液特性:この研究では、修飾キトサン誘導体の溶液特性と応用の可能性について検討しています。研究では、それらの誘導体は溶解性や機能的特性が高いため、生体適合性コーティングおよび医療デバイス用接着剤の製造に使用できることが強調されています(Liu et al., 2021)。
  • トリエチルボランを介したCO(2)と種々のエポキシドの逐次共重合から誘導されるトリブロック共重合体をベースとする、オールポリカーボネート熱可塑性エラストマー:この研究は、2-エチルヘキシルグリシジルエーテルをモノマーとした熱可塑性エラストマーの開発について詳しく報告しています。これらの材料は、高機能エポキシ系および低粘度エポキシ樹脂改質剤の開発という点で、ライフサイエンス関連の製造で有望視されています(Jia et al., 2020)。
  • O-Carboxymethyl chitosanベースのpH応答性の両親媒性キトサン誘導体:特性解析、凝集挙動、および応用:本稿では、生体適合性コーティングや医療デバイス用接着剤に使用するpH応答性キトサン誘導体の開発について論じています。2-エチルヘキシルグリシジルエーテルによる修飾は、その機能性を改善し、医療分野への応用の可能性を高めます(Liu et al., 2020)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
251747-250ML:
251747-BULK:
251747-VAR:
251747-10L:
251747-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Xiaofei Zhang et al.
Science advances, 6(17), eaaz4824-eaaz4824 (2020-05-20)
CO2 cycloaddition with epoxides at low temperature and pressure has been broadly recognized as an ambitious but challenging goal, which requires the catalysts to have precisely controlled Lewis acid sites. Here, we demonstrate that both stereochemical environment and oxidation state