アッセイ
99%
含みます
~50 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.5425 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(C=C)cc1.Cc2cccc(C=C)c2
InChI
1S/2C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9;1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h2*3-7H,1H2,2H3
InChI Key
VAPKHDZBJXRVNG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Applications in cancer therapy: Investigation into (−)-Epicatechin incorporated in phytopharmaceuticals for cancer treatment discusses its bioactive properties and synergistic effects when combined with other therapeutic agents, providing new avenues for integrative cancer therapies (Idoudi et al., 2024).
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
522864-BULK:
522864-250ML:4548173366814
522864-1L:4548173366807
522864-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック