Merck
518794
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
2,6-ジメチル-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェノール, 3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニルボロン酸ピナコールエステル, 4-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニルボロン酸, ピナコール環状エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H21BO3
CAS番号:
分子量:
248.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
100-105 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(cc(C)c1O)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H21BO3/c1-9-7-11(8-10(2)12(9)16)15-17-13(3,4)14(5,6)18-15/h7-8,16H,1-6H3
InChI Key
TYCKOBOJYNRIBO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
518794-BULK:
518794-VAR:
518794-5G:
518794-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The synthesis of biaryl compounds via the Suzuki coupling reaction has become more commonplace now that many arylboronic acids are readily available. We are pleased to offer arylboronic acid pinacol esters4 as part of a growing line of products used in the Suzuki coupling reaction.