About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl2N
CAS番号:
分子量:
162.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
mp
37-42 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
InChI Key
SKCNYHLTRZIINA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
516910-5G:
516910-25G:
516910-VAR:
516910-BULK:
2-Chloro-5-(chloromethyl) pyridine.
Feng ZQ, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(2), o366-o366 (2011)
B Latli et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(12), 2227-2234 (1999-06-23)
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-imidazolidine (1), the N-desnitro metabolite of the major insecticide imidacloprid, is known to have similar potency to that of (-)-nicotine as an inhibitor of [3H](-)-nicotine binding at the rat recombinant alpha4beta2 neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChR); IC50 values in the