Merck
516899
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-p-トルエンスルフィンアミド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4S(O)NH2
CAS番号:
分子量:
155.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D +85°, c = 1 in chloroform
mp
118-121 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI Key
YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
516899-500MG:
516899-5G:
516899-BULK:
516899-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)