反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
~50 wt. % in tricresyl phosphate
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. E - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
513466-VAR:
513466-500ML:
513466-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック